This product may be stored at room temperature. The stability of this compound in solution has not been determined. However various external sources state that this product may be stored in aliquots at -80°C for 2 years and -20°C, for 1 year. This information has not been validated.
Kluczowe dokumenty
441511
N-Acetyl-L-leucine
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonim(y):
N-acetylo-L-(-)-leucyna, Acetyloleucyna
Wybierz wielkość
454,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
454,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
N-Acetyl-L-leucine, ReagentPlus®, 99%
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D −23±3°, c = 2 in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: C-H Activation
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reaction type: Peptide Synthesis
mp
187-190 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1
Klucz InChI
WXNXCEHXYPACJF-ZETCQYMHSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
Storage temperature? Storage temperature when already diluted?