Kluczowe dokumenty
SAB4501137
Sigma-Aldrich
Anti-Glucagon antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Glicentin, Glicentin-related polypeptide, Glucagon-like peptide 1(7-37), Glucagon-like peptide 1(GLP-1), Oxyntomodulin
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 20 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCG(2641)
Opis ogólny
Anti-Glucagon antibody detects endogenous levels of total Glucagon protein.
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) is a gastrointestinal hormone. It is a 30-amino acid peptide, that is generated by the intestinal epithelial endocrine L-cells. it is mapped to human chromosome 2q24.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Glucagon.
Immunogen Range: 61-110
Zastosowanie
Anti-glucagon antibody has been used in immunostaining and immunohistochemistry.[1]
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) increases glucose-dependent insulin secretion and terminates the liberation of glucagon. It acts as a physiological regulator of appetite and food intake. GLP-1 also helps to prevent the gastrointestinal movement and secretion.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reg3? Overexpression Protects Pancreatic Beta-Cells From Cytokine-Induced Damage and Improves Islet Transplant Outcome
Ding Y, et al.
Molecular Medicine, 20(1), 548-548 (2014)
The Physiology of Glucagon-like Peptide 1
Holst JJ
American Physiological Society, 87(4), 1409-1439 (2007)
Glucagon-like Peptide-1 Analogues Inhibit Proliferation and Increase Apoptosis of Human Prostate Cancer Cells in vitro
Li XN, et al.
Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 125(02), 91-97 (2017)
Expression and regulation of chemokines in murine and human type 1 diabetes
Sarkar SA, et al.
Diabetes, 61(2), 436-446 (2012)
Maria Eriksson et al.
Molecular pharmaceutics, 18(12), 4428-4436 (2021-10-16)
Type 1 diabetes develops in childhood and adolescence, with peak incidence in the early teenage years. There is an urgent need for an accurate method to detect insulin-producing β-cells in patients that is not affected by alterations in β-cell function.