Merck
468045
Sigma-Aldrich
D-(+)-chiro-Inositol
95%
Synonim(y):
1,2,4/3,5,6-Hexahydroxycyclohexane
Wybierz wielkość
100 MG
596,00 zł
1 G
1280,00 zł
596,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
596,00 zł
1 G
1280,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
596,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]23/D +60°, c = 1.2 in H2O
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
mp
230 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
Klucz InChI
CDAISMWEOUEBRE-LKPKBOIGSA-N
Zastosowanie
The inositols and their phosphates have been used in the development of metabolically stable insulin mediators, inhibitors, and modulators of important metabolic functions such as glycolysis. Inositols are stable to degradative enzymes in vivo because they lack a hydrolytically labile glycosidic linkage.[1][2][3][4][5][6]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Recent advances in the chemistry and biochemistry of inositol phosphates of biological interest.
B V Potter
Natural product reports, 7(1), 1-24 (1990-02-01)
Modern Methods of Monosaccharide Synthesis from Non-Carbohydrate Sources.
Tomas Hudlicky et al.
Chemical reviews, 96(3), 1195-1220 (1996-05-09)
Bellington, D.C.
Chemical Society Reviews, 18, 83-83 (1989)
Hudlicky, T. et al.
Synthesis, 897-897 (1996)
Hudlicky, T. Cebulak, M.
Cyclitols and Their Derivatives. A Handbook of Physical, Spectral, and Synthetic Data (1993)