Przejdź do
441252
D-Pinitol
95%
Synonim(y):
3-O-Methyl-D-chiro-inositol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
199,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
326,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352112
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
powder
optical activity
[α]20/D 60.0 to 70.0°, c = 1% in H2O
mp
179-185 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
storage temp.
room temp
SMILES string
CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
DSCFFEYYQKSRSV-KLJZZCKASA-N
General description
D-pinitol, commonly found conifers, is an isomer of L-quebrachitol.
Application
Precursor to biologically active fluorinated isosteres of inositol, which show cell growth inhibitory properties. Has shown antidiabetic properties in mice. Believed to be a salt stress regulator in a wide range of plants.
D-pinitol may be used as a starting material to prepare its azole nucleoside analogs. It may also be used in the preparation of 1D-1,5-dideoxy-1,5-difluoro-neo-inositol and 1D-1-deoxy-1-fluoro-myo-inositol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
74948858919
D-Pinitol analytical standard
Supelco
74948
D-Pinitol
description
95%
description
analytical standard
description
ReagentPlus®, ≥99%
assay
95%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
179-185 °C (lit.)
mp
179-185 °C (lit.)
mp
223 °C (dec.) (lit.)
form
powder
form
-
form
powder
functional group
ether, hydroxyl
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Pinitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Should it be stored at room temperature or refrigerated(4ºC)?
    1 answer
    1. This product is stored at room temperature.
      Helpful?
  2. The information provided suggests that D-pinitol is soluble in water (H2O) or DMSO ?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility, however various sources report that D-Pinitol is soluble in both DMSO and water. Higher concentrations have been achieved using DMSO (up to 125 mg/mL) while marginal rates are observed with water and aqueous buffers (approx. 5 mg/mL).