Merck
HT1103128
Sigma-Aldrich
Eosin Y Solution, Alcoholic, with Phloxine
Wybierz wielkość
4 L
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 L
1870,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.47
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solution
Poziom jakości
okres trwałości
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
metody
microbe id | staining: suitable
Zastosowanie
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Inne uwagi
Certified Eosin Y, 0.1% (w/v) and certified phloxine B, 0.1% (w/v) in acidified ethanol
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Malgorzata Domino et al.
Theriogenology, 147, 18-24 (2020-02-20)
Equine endometrosis is a multifactorial chronic degenerative condition, considered to be one of a major causes of equine infertility. The formation of periglandular fibrosis seems to be linked to chronic inflammation of the mare endometrium in a paracrine way and
Jordi Miró et al.
Frontiers in veterinary science, 7, 631-631 (2020-11-03)
Collagen fibers and inflammatory cells are the basis for jenny endometrium Kenney and Doig's classification developed for the mare. The infiltration of a large number of eosinophils in the jenny endometrium is intriguing. Eosinophil and fibroblast produced IL33, which has
Maria Rosa Rebordão et al.
Theriogenology, 113, 8-18 (2018-02-18)
Neutrophil extracellular traps (NETs) are DNA complexes carrying nuclear and cytoplasmic proteins, such as elastase (ELA), cathepsin-G (CAT) and myeloperoxidase (MPO). Mare endometrosis is a chronic degenerative process characterized by excessive collagen in endometrium. While NETs fight bacteria that cause
Maria Rosa Rebordão et al.
Domestic animal endocrinology, 67, 1-10 (2018-12-07)
Prostaglandin E2 (PGE2) has contradictory effects in many organs. It may have proinflammatory, anti-inflammatory, or anti-fibrotic roles, depending on the type of receptors to which it binds. By signaling through its receptors EP2 and EP4, PGE2 mediates anti-inflammatory and anti-fibrotic
Brooke Tata et al.
Nature medicine, 24(6), 834-846 (2018-05-16)
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the main cause of female infertility worldwide and corresponds with a high degree of comorbidities and economic burden. How PCOS is passed on from one generation to the next is not clear, but it may