Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1440,00 zł
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.5 % (w/v) in acidified ethanol
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 0.5 % (w/v) in acidified ethanol | concentration 0.5 % (w/v) in acidified ethanol | concentration 0.5 % (w/v) in acidified ethanol | concentration 0.5 % (w/v) in acidified ethanol |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eosin Y Solution, Alcoholic
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
target_organs
Eyes,Central nervous system
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?