HSANGERG
Sanger Arrayed Whole Genome Lentiviral CRISPR Library
Human, Glycerol Format
Synonim(y):
Sanger CRISPR Library
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 μL (96-well plate)
Zastosowanie
CRISPR
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Vector: U6-gRNA/PGK-Puro-2A-BFP (gRNA only)
- Simplify the workflow with puromycin selection
- Illuminate CRISPR-expressing cells with BFP
- Flip the expression components into and out of the genome using transposase
Additional Features
- Better, not bigger: Two optimized clones per human gene reduces the time, cost, and scale of screening experiments
- Ready-to-screen: Clones are arrayed in a robotics-friendly 96-well format for high throughput screening; requires plasmid preparation to transfect cells or lentivirus preparation to transduce cells
- Collaborative: Real-time, library validation continues
For detailed information on the Sanger library, click here
Opakowanie
Komponenty
Request a Quote or More Information
Postać fizyczna
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.
Protokoły
Learn about Sanger Sequencing steps or the chain termination method and how DNA sequencing works and how to read Sanger Sequencing results accurately for your research.
Dowiedz się więcej o etapach sekwencjonowania Sangera lub metodzie zakończenia łańcucha oraz o tym, jak działa sekwencjonowanie DNA i jak dokładnie odczytywać wyniki sekwencjonowania Sangera na potrzeby badań.