Merck
CRISPR18
Plazmid DNA Lenti CRISPR Universal Non-Target Control#1 (wektor LV04)
Wybierz wielkość
1 EA
1320,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
packaging
vial of 50 μL
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Lenti CRISPR Non-Target Control#1 (wektor LV04) to lentiwirusowy wektor plazmidowy zawierający sekwencję gRNA, która nie jest ukierunkowana na znane geny ludzkie, mysie i szczurze. Format DNA tego konstruktu kontrolnego pozwala na bezpośrednią transfekcję w eksperymentach knockout lub wykorzystanie w procesie pakowania wirusowego (w eksperymentach knockdown opartych na lentiwirusach). Wektor ten jest przydatny jako kontrola negatywna w eksperymentach wykorzystujących klony lentiwirusowe CRISPR. Kontrola niecelowana lenti CRISPR wykorzystuje dwuskładnikowy system składający się z RNA prowadzącego U6 (niecelowanego) i kasety oporności na puromycynę napędzanej hPGK oraz białka niebieskiej fluorescencji do fluoroforescencji. Ta kontrola wymaga dostarczenia Cas9 przez oddzielny wektor.
Application
Functional Genomics/Screening/Target Validation
Other Notes
Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakteryjnych lub ssaczych. Samoinaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząstki wirusowe mogą być wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi (nr produktu SHP002).
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CRISPR18-1EA04061833541395