Merck
HPA018530
Sigma-Aldrich
Anti-EGFR antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Epidermal growth factor receptor precursor antibody produced in rabbit, Anti-Receptor tyrosine-protein kinase ErbB-1 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
QQGFFSSPSTSRTPLLSSLSATSNNSTVACIDRNGLQSCPIKEDSFLQRYSSDPTGALTEDSIDDTFLPVPEYINQSVPKRPAGSVQNPVYHNQPLNPAPSRDPHYQDPHSTAVGNPEYLNTVQPTCVNSTFDSPAHWAQKGSHQISLD
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen EGFR (receptor naskórkowego czynnika wzrostu) jest mapowany na ludzkim chromosomie 7p12. Należy do rodziny receptorowych kinaz tyrozynowych. Białko jest zlokalizowane głównie w błonie plazmatycznej.
Immunogen
Epidermal growth factor receptor precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz powiązane recenzowane artykuły podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-EGFR antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry[1] against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed n the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) odgrywa ważną rolę w proliferacji, przeżyciu i różnicowaniu komórek. Interakcja między EGFR a jego ligandami skutkuje stymulacją kilku szlaków transdukcyjnych, w tym kaskad MAPK (kinazy białkowej aktywowanej mitogenami), PLC (fosfolipazy C) -γ/PKC (kinazy białkowej C), PI3K (kinazy fosfoinozytydowej 3), JAK (kinazy Janus) / STAT (transduktora sygnału i aktywatora transkrypcji) oraz NF (czynnika jądrowego) -κB.[2] Obecność ligandu stymuluje fosforylację EGFR. To zdarzenie następnie rekrutuje ligazę ubikwityny, CBL (Casitas B-lineage lymphoma), do EGFR. Aktywowany kompleks EGFR-ligand jest usuwany z powierzchni komórki poprzez endocytozę i ulega degradacji w celu osłabienia sygnalizacji. Hiperfosforylacja EGFR jest związana z proliferacją komórek, a tym samym rozwojem nowotworu. EGFR jest związany z wieloma ludzkimi guzami litymi, w tym rakiem płuc, piersi, prostaty, pęcherza moczowego, okrężnicy, głowy i szyi, jajnika i przewodu ślinowego.[3]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78873
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jesse Lopes da Silva et al.
Breast cancer (Dove Medical Press), 13, 31-44 (2021-01-21)
This study aimed to investigate the influence of immunohistochemical (IHC) biomarkers in the response to neoadjuvant chemotherapy (NACT) and survival outcomes in the subset of locally advanced triple-negative breast cancer (TNBC). The epidermal growth factor receptor (EGFR), androgen receptor (AR)
N G Eissa et al.
The Biochemical journal, 477(1), 45-60 (2019-12-11)
Membrane-active peptides have been extensively studied to probe protein-membrane interactions, to act as antimicrobial agents and cell-penetrating peptides (CPPs) for the delivery of therapeutic agents to cells. Hundreds of membrane-active sequences acting as CPPs have now been described including bioportides
Karolina Jablonska et al.
Cancers, 11(7) (2019-07-20)
Background: Several studies have investigated the inhibitory effect of melatonin on lung cancer cells. There are no data available on the prognostic impact of melatonin receptors MT1 and MT2 in non-small cell lung cancer (NSCLC). Materials andMethods: Immunohistochemical studies of
Katarzyna Nowińska et al.
International journal of molecular sciences, 23(22) (2022-11-27)
The rapid growth and division of cancer cells are associated with mitochondrial biogenesis or switching to glycolysis. ERRα, PGC-1α and irisin/FNDC5 are some of the proteins that can influence these processes. The aim of this study was to determine the
Jennifer M Wymant et al.
Journal of Cancer, 7(15), 2388-2407 (2016-12-21)
Breast Cancer Associated gene 2 (BCA2) is an E3 ubiquitin ligase that is over-expressed in >50% of primary breast cancers, and has been shown to increase in vitro cell proliferation and invasion. The protein has been linked to alterations in