Kluczowe dokumenty
SAB4600388
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, CF488A antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
0.125 ML
787,00 zł
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.125 ML
787,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 488A conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
fluorescencja
λex 490 nm; λem 515 nm
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Ten produkt jest przygotowywany przez znakowanie wysokiej jakości fragmentu F(ab′)2 koziej anty-mysiej IgG (H+L) zielonym barwnikiem fluorescencyjnym CF488A. CF488A jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnego zielonego barwnika fluorescencyjnego FITC (lub fluoresceiny) ze względu na jego wyjątkową jasność i fotostabilność. CF488A jest porównywalnie jasny i fotostabilny do Alexa Fluor 488. Jednak koniugaty przeciwciał przygotowane z CF488A są bardziej specyficzne niż te przygotowane z Alexa Fluor 488, ponieważ CF488A, będąc minimalnie naładowanym, nie zmienia znacząco punktów izoelektrycznych przeciwciał, jak robi to Alexa Fluor 488.
Trawienie IgG papainą skutkuje wytworzeniem fragmentu wiążącego antygen (Fab), składającego się z jednego kompletnego łańcucha L oraz zmiennego i CH1 regionu łańcucha H. Trawienie IgG przez pepsynę powoduje krystalizację fragmentu (fc), składającego się ze stałego regionu łańcucha H. IgG1 jest najobficiej występującym przeciwciałem, a jego niedobór powoduje hipogammaglobulinemię. Niedobór IgG2 zwiększa podatność na infekcje bakteryjne. IgG3 pośredniczy w funkcjach efektorowych, a IgG4 wiąże się z bezobjawową infekcją. Przeciwciała IgG mają ogromny potencjał terapeutyczny, a region Fc jest wykorzystywany do opracowywania przeciwciał terapeutycznych.
Specyficzność
Wiąże się z całymi cząsteczkami mysich IgG i łańcuchami lekkimi innych mysich immunoglobulin.
Immunogen
mysie IgG(H+L)
Zastosowanie
Przeciwciało Anti-Mouse IgG (H+L), F(ab?)2 fragment, 6338488Aprodukowane u kóz zostało użyte do wykrywania CF488 w ludzkich liniach komórkowych przy użyciu konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej oraz w cytoszkielecie winkuliny przy użyciu konfokalnego obrazowania immunofluorescencyjnego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 0.2% BSA.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light. The antibody solution should be gently mixed before use.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
AuapNIPAM SERRS tags for multiplex immunophenotyping cellular receptors and imaging tumor cells
Bodelon G, et al.
Small, 11(33), 4149-4157 (2015)
E-cadherin-mediated force transduction signals regulate global cell mechanics
Muhamed I, et al.
Journal of Cell Science, jcs-185447 (2016)
Sergio Rodal-Cedeira et al.
ACS nano, 14(11), 14655-14664 (2020-09-02)
Raman-encoded gold nanoparticles (NPs) have been widely employed as photostable multifunctional probes for sensing, bioimaging, multiplex diagnostics, and surface-enhanced Raman scattering (SERS)-guided tumor therapy. We report a strategy toward obtaining a particularly large library of Au nanocapsules encoded with Raman
Julie Dardare et al.
Frontiers in oncology, 12, 1052163-1052163 (2022-12-27)
Damage specific DNA binding protein 2 (DDB2) is an UV-indiced DNA damage recognition factor and regulator of cancer development and progression. DDB2 has dual roles in several cancers, either as an oncogene or as a tumor suppressor gene, depending on
Wentao Shi et al.
Molecular medicine reports, 20(3), 2763-2773 (2019-07-20)
Ectomesenchymal stem cells (EMSCs) represent a type of adult stem cells derived from the cranial neural crest. These cells are capable of self‑renewal and have the potential for multidirectional differentiation. Tissue transglutaminase type 2 (TG2) is a ubiquitously expressed member