Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB5700051
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-EGFRprodukowane u królików
Synonim(y):
EGFR, ERBB, ERBB1, HER1, NISBD2, PIG61, mENA
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
134
44
69
77
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.37 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest transbłonową glikoproteiną należącą do nadrodziny kinaz białkowych. Białko to jest receptorem dla członków rodziny naskórkowego czynnika wzrostu. EGFR jest białkiem powierzchniowym komórki, które wiąże się z naskórkowym czynnikiem wzrostu. Wiązanie białka z ligandem indukuje dimeryzację receptora i autofosforylację tyrozyny oraz prowadzi do proliferacji komórek. Mutacje w tym genie są związane z rakiem płuc.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1021-1210 ludzkiego EGFR (NP_005219.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)