Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
EA10, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
should not react with
mouse, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Flow Cytometry (2 µg/mL)
Frozen Sections (5 µg/mL)
Immunoblotting (1-3 µg/mL)
Immunofluorescence (1-5 µg/mL)
Immunoprecipitation (2 µg/sample)
Paraffin Sections (5 µg/mL or use OP64F; heat pre-treatment required; and application references))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDKN1A(1026)
General description
Application
Cytometria przepływowa (2 g/ml lub użyć nr kat. OP64F; patrz referencje do aplikacji)
Skrawki mrożone (5 g/ml lub użyć nr kat. OP64F) Immunoblotting (1-3 g/ml) Immunofluorescencja (1-5 g/ml lub użyć nr kat. OP64F) Immunoprecypitacja (1-5 g/ml lub użyć nr kat. OP64F) OP64F)
Immunoblotting (1-3 g/ml)
Immunofluorescencja (1-5 g/ml lub użyć nr kat. OP64F)
Immunoprecypitacja (2 g/próbkę)
Skrawki parafinowe (5 g/ml lub użyć OP64F; wymagana wstępna obróbka cieplna; patrz komentarze i odniesienia do aplikacji)
Packaging
Analysis Note
Dowolna linia komórkowa wyrażająca dziki typ p53 (np. Hs27 lub U2OS poddana działaniu czynników uszkadzających DNA) lub tkanka skóry lub okrężnicy.
Other Notes
Chen, Y.Q., et al. 1995. Int. J. Oncology7, 889.
Deng, C., et al. 1995. Cell82, 675.
El-Deiry, W.S., et al. 1995. Cancer Res.55, 2910.
Waldman, T., et al. 1995. Cancer Res.55, 5187.
Elbendary, A., et al.1994. Cell Growth Diff .5, 1301.
El-Deiry, W.S., et al. 1994 Cancer Res.54, 1169.
Li, R., et al. 1994. Nature371, 534.
Michieli, P., et al. 1994. Cancer Res.54, 3391.
Noda, A., et al. 1994. Exp. Cell Res.211, 90.
El-Deiry, W.S., et al.1993. Cell75, 817.
Gu, Y., et al. 1993. Nature366, 707.
Harper, J.W., et al.1993. Cell75, 805.
Xiong, Y., et al.1993. Genes Devel.7, 1572.
Xiong, Y., et al.1993. Nature366, 701.
Xiong, Y., et al.1992. Cell71, 505.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| OP64-20UG | 04055977227291 |
| OP64-100UG | 07790788053918 |