Merck
Wszystkie zdjęcia(19)
Kluczowe dokumenty
ZRB04338
Sigma-Aldrich
Anti-EGFR Antibody, clone 11E19, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
EC: 2.7.10.1, Epidermal growth factor receptor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
Wybierz wielkość
25 μL
785,00 zł
4 X 25 μL
1620,00 zł
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
785,00 zł
4 X 25 μL
1620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit (recombinant)
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
11E19, recombinant monoclonal
monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 134.28 kDa
observed mol wt ~170 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
gene knockdown: 1:100-1:250
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry.This antibody is Preservative-free, produced without the harm or sacrifice of animals and exceptionally stable to allow for ambient shipping and storage if needed and thus aligns with "Waste Prevention", "Designing Safer Chemicals" and "Design for Energy Efficiency". Click here for more information.
ZooMAb antibodies represent an entirely new generation of recombinant monoclonal antibodies.
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Specyficzność
Clone 11E19 is a ZooMAb rabbit recombinant monoclonal antibody that detects human and murine Epidermal Growth Factor Receptor. It targets an epitope with in 30 amino acids from the C-terminal region.
Immunogen
KLH-conjugated linear peptide corresponding to 30 amino acids from the C-terminal region of human Epidermal growth factor receptor.
Zastosowanie
Anti-EGFR, clone 11E19 ZooMAb, Cat. No. ZRB04338, is a recombinant Rabbit Monoclonal Antibody that detects epidermal growth factor receptor (EGFR) and has been tested for use in Immunocytochemistry Immunohistochemistry (Paraffin), RNAi/siRNA/Gene Knockdown Analysis, and Western Blotting.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected EGFR in A431 cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected EGFR in HeLa, A431, HUVEC, and NIH 3T3 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected EGFR in human placenta tissue sections.
RNAi/siRNA/Gene Knockdown Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected EGFR lysates from wild type and EGFR knockout HeLa cells.
Opis wartości docelowych
Epidermal growth factor receptor (UniProt: P00533; also known as EC: 2.7.10.1, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1) is encoded by the EGFR (also known as ERBB, ERBB1, HER1) gene (Gene ID: 1956) in human. EGFR is a single-pass type 1 membrane protein that is ubiquitously expressed. It is synthesized with a 24 amino acids signal peptide that is subsequently cleaved off. The mature form contains an extracellular domain (aa 25-645) a transmembrane domain (aa 646-668), and a cytoplasmic domain (aa 669-1210). Upon binding of EGF or other ligands, the receptor undergoes homo-and/or heterodimerization that stimulates its intrinsic intracellular protein-tyrosine kinase activity and leads to autophosphorylation of tyrosine residues in the C-terminal region. It then recruits adapter proteins to turn on downstream signaling cascades. EGFR is commonly overexpressed and is mutated in many human malignancies and is often associated with aggressive phenotypes. Four different isoforms of EGFR have been described that are produced by alternative splicing. This ZooMAb recombinant monoclonal antibody, generated by our propriety technology, offers significantly enhanced specificity, affinity, reproducibility, and stability over conventional monoclonals.
Postać fizyczna
Purified recombinant rabbit monoclonal antibody IgG, lyophilized in PBS with 5% Trehalose, normal appearance a coarse or translucent resin. Contains no biocide or preservatives, such as azide, or any animal by-products. Larger pack sizes provided as multiples of 25 μL.
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Recommend storage of lyophilized product at 2-8°C; Before reconstitution, micro-centrifuge vials briefly to spin down material to bottom of the vial; Reconstitute each vial by adding 25 μL of filtered lab grade water or PBS; Reconstituted antibodies can be stored at 2-8°C, or -20°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaws.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.