HGECKO2G
Gecko2 Human Whole Genome CRISPR Pool, gRNA Only Lenti Particles (Gecko2 vector)
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 8x25 μL (vials)
Poziom jakości
stężenie
5x108 VP/ml (via p24 assay)
Zastosowanie
CRISPR
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Use CRISPR nucleases to knockout protein-coding genes to assess their function
- Efficiently screen the whole human genome (16,000+ genes) at the bench-top without robotics or specialized equipment
- Numerous built-in enrichment and depletion controls allow researchers to confidently gauge the success of their pooled screening experiments
- Lentiviral CRISPRs can infect a broad variety of mammalian cells by transducing a single guide RNA (sgRNA) to a Cas9-expressing human cell line to facilitate gene knockout for screening applications.
- Use the dual vector system for the human GeCKO version 2 libraries for human cell lines that have Cas9 already integrated into the genome.
- Use puromycin gRNA selection after transduction.
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Systemy wektorów lentiwirusowych mają priorytetowe znaczenie dla bezpieczeństwa, a środki ostrożności zapobiegają replikacji. Dobre praktyki obsługi są niezbędne do użytkowania.
Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
Uzyskaj wskazówki dotyczące obchodzenia się z lentiwirusami, optymalizacji konfiguracji eksperymentu, miareczkowania cząstek lentiwirusów i wyboru przydatnych produktów do transdukcji.
Protokoły
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.