Przejdź do
MGECKO2A
Pula CRISPR całego genomu myszy Gecko2, All-in-One cząsteczki Lenti (wektor Gecko2)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
packaging
pkg of 8x25 μL (vials)
Quality Segment
concentration
5x108  VP/ml (via p24 assay)
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Opracowane przez laboratorium Fenga Zhanga w Broad Institute, mysie biblioteki GeCKO v2 (wektor all-in-one) składają się z ponad 100 000 unikalnych gRNA do nokautowania genów w genomie myszy. Wykorzystując wektor all-in-one lenti CRISPR, który współeksprymuje Cas9, gRNA z markerem selekcyjnym puromycyny, wektor w wersji 2 wytwarza prawie 10-krotnie wyższe miano niż wersja 1. Lentiwirusowa mysia pula GeCKO all-in-one firmy Sigma jest dostarczana w podwielokrotnościach 8 x 25 ul przy minimalnym mianie 5X10^8 TU/ml (mierzonym testem p24).
Każda biblioteka specyficzna dla gatunku jest dostarczana jako dwie półbiblioteki (A i B). Zaleca się przesiewanie obu bibliotek A i B razem, które będą zawierać 6 sgRNA na gen (3 sgRNA w każdej bibliotece). Obie biblioteki zawierają 1000 niecelujących kontrolnych sgRNA. Biblioteka A jest również ukierunkowana na miRNA (4 sgRNA na miRNA).
Application
Genomika funkcjonalna / screening / walidacja celów
Features and Benefits
  • Wykorzystanie nukleaz CRISPR do eliminacji genów kodujących białka w celu oceny ich funkcji.
  • Efektywne badanie całego ludzkiego genomu (ponad 16 000 genów) na stole laboratoryjnym bez użycia robotów lub specjalistycznego sprzętu.
Liczne wbudowane kontrole wzbogacania i pozbawiania pozwalają badaczom z pewnością ocenić sukces ich eksperymentów przesiewowych.
  • Użyj jednego systemu wektorowego dla mysich bibliotek GeCKO w wersji 2 w zastosowaniach, w których Cas9 nie może być wprowadzony do komórek myszy (np. w komórkach pierwotnych).
  • Lentiwirusy CRISPR mogą infekować szeroką gamę komórek ssaków poprzez współekspresję nukleazy Cas9 zoptymalizowanej pod kątem kodonów ssaków wraz z pojedynczym RNA prowadzącym (sgRNA) w celu ułatwienia nokautowania genów.
  • Użyj puromycyny do selekcji po transdukcji.
Preparation Note
Krzywa zabijania Puro i określanie CFU (jednostki tworzenia kolonii) na ml. Przed wykonaniem badań przesiewowych w skali biblioteki należy przeprowadzić dwa wstępne eksperymenty. Odwiedź stronę Sigma.com/pooledscreening.
Other Notes
This product is for R&D use only, not for drug, household, or other uses. Please consult the Material Safety Data Sheet for information regarding hazards and safe handling practices. Though the lentiviral transduction particles produced are replication incompetent, it is recommended that they be treated as Risk Group Level 2 (RGL-2) organisms in laboratory handling. Follow all published RGL-2 guidelines for laboratory handling and waste decontamination.
Legal Information
All-in-One is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MGECKO2GHGECKO2AHGECKO2G
concentration
5x108  VP/ml (via p24 assay)
concentration
5x108  VP/ml (via p24 assay)
concentration
5x108  VP/ml (via p24 assay)
concentration
5x108  VP/ml (via p24 assay)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
packaging
pkg of 8x25 μL (vials)
packaging
pkg of 8x25 μL (vials)
packaging
pkg of 8x25 μL (vials)
packaging
pkg of 8x25 μL (vials)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)