Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 324,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
324,00 zł
Nazwa produktu
L-Histidine monohydrochloride monohydrate, from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
meets EP testing specifications
product line
BioXtra
assay
98.5-101.0%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
254 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
InChI key
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% | description ≥99.0% (AT) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) |
| form crystalline powder | form solid | form - | form - |
| assay 98.5-101.0% | assay ≥99.0% (AT) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line - |
| mp 254 °C (dec.) (lit.) | mp 254 °C (dec.) (lit.) | mp 254 °C (dec.) (lit.) | mp 254 °C (dec.) (lit.) |
| color white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Histidine monohydrochloride monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?