Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 140,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 454,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
140,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
optical activity
[α]20/D +9.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
≤0.3% foreign amino acids
mp
254 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless (hot)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
InChI key
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form - | form crystals |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥98.5% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless (hot) | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility 149.55 g/L |
| optical activity [α]20/D +9.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| mp 254 °C (dec.) (lit.) | mp 254 °C (dec.) (lit.) | mp 254 °C (dec.) (lit.) | mp 254 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Histidine monohydrochloride monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?