Kluczowe dokumenty
H8004
16α-Hydroxyestrone
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratriene-3,16α-diol-17-one, 16α-3,16-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99% (HPLC)
~95% (TLC)
ciąg SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)C2=O
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-16,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16+,18-/m0/s1
Klucz InChI
WPOCIZJTELRQMF-UJHHCITNSA-N
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1