Merck
588695
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-13C4 monohydrate
98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4 monohydrate, (S)·-·(+)·-·2-·Aminosuccinamic acid-13C4, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4 monohydrate, L-Aspartic acid 4-amide-13C4 monohydrate, 13C Labeled asparagine
Wybierz wielkość
100 MG
9100,00 zł
9100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
9100,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2N13CO13CH213CH(NH2)13CO2H · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
9100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
mp
233-235 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[H]O[H].N[13C@@H]([13CH2][13C](N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Klucz InChI
RBMGJIZCEWRQES-KFYBRNFPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)