Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3280,00 zł |
250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3280,00 zł
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)[13cH]cc34)[C@@H]1C[C@@H](O)C2=O
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-16,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
InChI key
WPOCIZJTELRQMF-SUZPQBOQSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C, 98% (CP) | description 99 atom % 13C, 97% (CP) | description ≥98 atom %, 98% (CP) | description 99 atom % 13C, 98% (CP) |
| assay 98% (CP) | assay 97% (CP) | assay 98% (CP) | assay 98% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity ≥98 atom %, D, 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+4 | mass shift M+3 |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?