Merck
C3118
Sigma-Aldrich
CPNQ
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
5-[4-(4-Chlorobenzoyl)-1-piperazinyl]-8-nitroquinoline, B2
Wybierz wielkość
5 MG
749,00 zł
749,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
749,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17ClN4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
749,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
brown
rozpuszczalność
H2O: insoluble <2 mg/mL
DMSO: >5 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N2CCN(CC2)C(=O)c3ccc(Cl)cc3)c4cccnc14
InChI
1S/C20H17ClN4O3/c21-15-5-3-14(4-6-15)20(26)24-12-10-23(11-13-24)17-7-8-18(25(27)28)19-16(17)2-1-9-22-19/h1-9H,10-13H2
Klucz InChI
KLNPVNZJCWIQSK-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
CPNQ jest promotorem tworzenia inkluzji poliQ i α-synukleiny oraz ratuje dysfunkcję proteosomalną Htt i toksyczność α-synukleiny.
Misfolded proteins accumulate in many neurodegenerative diseases, including huntingtin in Huntington′s disease and alpha-synuclein in Parkinson′s disease. The disease-causing proteins can take various conformations and are prone to aggregate and form larger cytoplasmic or nuclear inclusions. CPNQ (B2) was identified as a compound that promotes inclusion formation in cellular models of both Huntington′s disease and Parkinson′s disease. Despite the aggregate-forming specifics the compound prevents huntingtin-mediated proteasome dysfunction and reduces alpha-synuclein-mediated toxicity. These results demonstrate that compounds that increase inclusion formation may actually lessen cellular pathology in both Huntington′s and Parkinson′s diseases, suggesting a therapeutic approach for neurodegenerative diseases caused by protein misfolding. The ability of B2 to prevent toxicity, despite increasing inclusions, suggests that inclusions are beneficial rather than toxic, which will be further explored as the molecular target and mechanism. CPNQ (B2) is a desirable tool for both Huntington′s and Parkinson′s research.
Inne uwagi
Produkt jest wrażliwy na działanie powietrza.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Edin Husić et al.
Bioinformatics (Oxford, England), 35(5), 769-777 (2018-08-14)
Discovering the evolution of a tumor may help identify driver mutations and provide a more comprehensive view on the history of the tumor. Recent studies have tackled this problem using multiple samples sequenced from a tumor, and due to clinical
Xiaofen Liu et al.
The Journal of infection, 82(2), 207-215 (2021-01-17)
Polymyxin B is a last-line antibiotic for multidrug-resistant gram-negative bacterial infections. However, limited safety and pharmacokinetic information is available. We investigated the safety and pharmacokinetics of intravenous polymyxin B in healthy subjects. An open-label, single-dose clinical trial was conducted in
Muralidhar Tata et al.
PloS one, 11(1), e0147811-e0147811 (2016-01-29)
The opportunistic human pathogen Pseudomonas aeruginosa can thrive under microaerophilic to anaerobic conditions in the lungs of cystic fibrosis patients. RNASeq based comparative RNA profiling of the clinical isolate PA14 cultured in synthetic cystic fibrosis medium was performed after planktonic
John K Diep et al.
International journal of antimicrobial agents, 52(3), 365-371 (2018-05-29)
A number of companies manufacture polymyxin B using United States Pharmacopeia (USP) metrics, rather than chemical composition, to report biological activity. Given that polymyxin B contains several different components, it is unknown whether pharmacokinetic and pharmacodynamic variability exists between the
Chantal M Ferguson et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 21, 384-393 (2020-07-11)
RNA interference (RNAi) is a potent mechanism that silences mRNA and protein expression in all cells and tissue types. RNAi is known to exert many of its functional effects in the cytoplasm, and thus, the cellular localization of target mRNA