Kluczowe dokumenty
H1129
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid
crystalline
About This Item
Polecane produkty
Postać
crystalline
kolor
yellow to green
ciąg SMILES
Oc1ccc(c2cccnc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7NO4S/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7/h1-5,11H,(H,12,13,14)
Klucz InChI
LGDFHDKSYGVKDC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3