Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 119,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 223,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 585,00 zł 438,75 zł |
Informacje o tej pozycji
119,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
220 °C/48 mmHg (lit.)
mp
83-87 °C (lit.)
SMILES string
O=C1NCCO1
InChI
1S/C3H5NO2/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5)
InChI key
IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
Application
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?