Przejdź do
55088
8-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
8-Hydroxyquinaldic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
699,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
1785,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
146082
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
699,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-8-3-1-2-6-4-5-7(10(13)14)11-9(6)8/h1-5,12H,(H,13,14)
InChI key
UHBIKXOBLZWFKM-UHFFFAOYSA-N
General description
8-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid (8HQC) is a tridentate chelating agent. It reacts with 2-aminophenol to form a benzoxazole derivative, which can undergo fluorescence quenching in water, making it a viable candidate for developing a probe for detecting water in aprotic organic solvents. The analysis of mid-IR and Raman spectra of 8HQC shows the presence of seven tautomers.
Application
8-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid may be used in the preparation of bis (8-hydroxyquinoline-2-carboxylato-Κ3N,O,O′) cobalt (II) trihydrate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
38430553870114510
description
≥98.0% (HPLC)
description
95%
description
≥99%
description
≥96.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
95%
assay
≥99%
assay
≥96.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
-
form
powder
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, amine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)