Kluczowe dokumenty
H0255
Hexadecane
≥99%
Synonim(y):
n-Hexadecane, Cetane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
7.8 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 105.3 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
395 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
tw
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
temp. przejścia
solidification point 17.5-18.5 °C
gęstość
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Klucz InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter