405655
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
97%
Synonim(y):
1-Hydroxy-1-methylethyl phenyl ketone, 1-Phenyl-2-methyl-2-hydroxypropanone, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-1-propanone, 2-Methyl-3-phenyl-3-oxopropan-2-ol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.533 (lit.)
tw
102-103 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-10(2,12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,12H,1-2H3
Klucz InChI
XMLYCEVDHLAQEL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Photochemical Thiol-Ene “Click” Chemistry: The study utilized 2-hydroxy-2-methylpropiophenone for the synthesis of highly functional polyols by photochemical thiol-ene “click” chemistry (M Ionescu, A Garcia-Comer, T Spidel, 2023).
- Development of Water-Soluble Type I Photoinitiators: This study focused on the development of new water-soluble type I photoinitiators for hydrogel synthesis using 2-hydroxy-2-methylpropiophenone, enhancing the understanding of photopolymerization processes (B Aubry, F Dumur, M Lansalot, E Bourgeat-Lami, 2022).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
251.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
122 °C - closed cup