Kluczowe dokumenty
GE29321087
HiTrap® Capto HIC Selection Kit
pkg of 5 × 1 mL, Cytiva 29321087
Wybierz wielkość
5 X 1 ML
3930,00 zł
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 X 1 ML
3930,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NB.21
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29321087
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolumny walidacyjne to wysokiej jakości, wstępnie zapakowane kolumny do skalowania w dół, zapewniające solidną i powtarzalną walidację procesów i ich rozwój.
  • Doskonałe wymiary do badań typu scale-down - średnica wewnętrzna 10 mm i wysokość złoża 20 cm
  • Wysokiej jakości opakowanie przygotowane przez naszych ekspertów w dziedzinie pakowania w celu wsparcia powtarzalnych i solidnych badań
  • Wstępnie zapakowane w najczęściej używane żywice BioProcess
  • Certyfikat wyników analizy dostępny dla każdej kolumny - obejmuje testy wydajności kolumny, takie jak asymetria i wydajność
  • Opracowane we współpracy z ekspertami biofarmaceutycznymi w celu zapewnienia optymalnego działania w badaniach skalowalnych, takich jak usuwanie wirusów.
Wysokiej jakości pakowanie dla solidnych badań
Kolumny Validation to kolumny Tricorn pakowane przez naszych ekspertów w dziale pakowania na zamówienie w Uppsali w Szwecji. Charakteryzują się one wysokiej jakości wypełnionym złożem, umożliwiającym solidne i powtarzalne opracowywanie lub walidację procesów.
Dla każdej kolumny dostarczany jest indywidualny certyfikat wydajności kolumny. Kolumny walidacyjne zapewniają wysoką spójność między kolumnami pod względem wydajności i asymetrii.
Cechy i korzyści
  • Wstępnie zapakowane kolumny do badań przesiewowych selektywności, warunków wiązania i elucji, a także oczyszczania na małą skalę.
  • Wysokowydajne żywice chromatograficzne do etapów pośrednich i polerowania w procesie oczyszczania białek.
  • Wysoce sztywna matryca umożliwia wysokie natężenia przepływu, duże wysokości złoża i szybszą przepustowość, idealną do zwiększania skali.
  • Poprawia produktywność i ekonomikę procesu w dalszych operacjach
  • Wąski zakres specyfikacji zapewnia solidną wydajność we wrażliwych procesach
  • Doskonała stabilność chemiczna umożliwia czyszczenie wszystkimi standardowymi roztworami CIP, w tym 1 M wodorotlenkiem sodu
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)