Kluczowe dokumenty
GE29401317
Sigma-Aldrich
StrepTrap XT prepacked chromatography column
pkg of 1 × 1 mL, prepacked chromatography column
Synonim(y):
StrepTrap High Performance
About This Item
Kod UNSPSC:
41106501
NACRES:
SB.53
klasa czystości
for chromatography
Formularz
prepacked column
sieciowanie krzyżowe
cross-linked
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29401317
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Parametry
-4 mL/min max. flow rate
metody
liquid chromatography (LC): suitable
Matryca
(Rigid highly cross-linked 6% agarose)
grupa aktywna macierzy
Strep-Tactin XT
wielkość cząstki
(34 µm)
pH robocze
6-10
metoda separacji
affinity
Opis ogólny
A chromatography resin for the purification of recombinant proteins tagged with Strep-tag II and Twin-Strep-tag, which provides higher affinity, resulting in higher yields and lower loss of valuable target protein.
Cechy i korzyści
StrepTrap XT is a ready to use column prepacked with Strep-Tactin XT Sepharose providing the benefits:
  • Highly pure Strep-tag II and Twin-Strep-tag recombinant proteins.
  • Fast purifications with simple elution.
  • Physiological conditions and mild elution preserve target protein activity.
  • Fast and easy regeneration.
  • Compatible with a wide range of detergents, denaturants, and other additives.
Informacje prawne
StrepTrap is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)