GE28-9893-36
HiLoad® 26/600 Superdex® 200 pg
Cytiva 28-9893-36, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 34 μm avg. part. size
Synonim(y):
HiLoad Superdex 200
Wybierz wielkość
20 910,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
20 910,00 zł
Polecane produkty
Materiały
bed support (polyamide)
glass column
glass fiber (polypropylene reinforced)
masa cząsteczkowa
10000-600000 Da (globular proteins)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9893-36
Parametry
<13 mL sample volume
<2.6 mL/min flow rate
0.3 Mpa
objętość złoża
320 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
60 cm × 26 mm
Matryca
agarose-dextran composite
dextran-agarose particle platform
polymeric
grupa aktywna macierzy
dextran-agarose phase
dextran-agarose phase
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
1-14
Zakres roboczy
3-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Superdex® prep grade (pg) is produced by covalent bonding of dextran to highly cross-linked agarose.The separation properties of these media are determined by the dextran component. Steep selectivity curves give excellent resolving power for peptides and proteins in the molecular weight ranges, Mr < 10 000 (Superdex® 30 pg), Mr 3 000 to 70 000 (Superdex® 75 pg), and Mr 10 000 600 000 (Superdex® 200 pg). The medium combines high mechanical strength with high hydrophilicity, allowing high flow rates, and minimal nonspecific interactions.
Cechy i korzyści
- High resolution with short run times and good recovery.
- High capacity at high flow rates.
- Separations can be scaled up to production levels.
- Prepacked for convenience and reproducibility.
- 1/16” fittings for convenient connections to AKTA design systems.
Przydatność
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Zrozumienie spadku ciśnienia w systemach chromatograficznych ma kluczowe znaczenie dla optymalnej funkcjonalności różnych części systemu.
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Protokoły
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Zapewnia czystość próbki chromatograficznej, aby uniknąć zatykania kolumny, zmniejszyć potrzebę płukania i przedłużyć żywotność kolumny do oczyszczania.
Powiązane treści
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.