GE28-9505-11
HiScreen™ Q High Performance
Cytiva 28-9505-11
Wybierz wielkość
727,86 zł
Cena katalogowa794,00 złZaoszczędź 8%Wybierz wielkość
About This Item
727,86 zł
Cena katalogowa794,00 złZaoszczędź 8%Polecane produkty
ligand
quaternary amine
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9505-11
Parametry
44 psi
wymiary złoża
7.7 mm × 100 mm
objętość złoża
4.7 mL
kolumna śr. wewn.
7.7 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
24-44 μm
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
1-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Q Sepharose™ High Performance to silny anionowymienny nośnik BioProcess przeznaczony do etapów pośrednich i polerowania w dalszych etapach przetwarzania
- Wstępnie zapakowane, gotowe do użycia kolumny do wygodnej optymalizacji rozwoju procesu.
- Kolumny HiScreen™ o wysokości złoża 10 cm zostały zaprojektowane w celu umożliwienia optymalizacji metody i badania parametrów.
- Łatwe łączenie szeregowe w celu uzyskania 20 cm wysokości złoża.
- Mała objętość złoża zapewnia szybkie wyniki i minimalne zużycie próbki/bufora
- Powtarzalne wyniki, skalowalne do kolumn BioProcess wypełnionych tymi samymi mediami przy użyciu tej samej liniowej prędkości płynu.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
This page shows Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) in a purification strategy.
This page describes principles and standard conditions for different purification techniques of histidine-tagged proteins using Cytiva products.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Protokoły
This page covers the use of Sepharose High Performance media for purification of proteins, peptides or oligonucleotides, when to use them, and with which systems.
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from Cytiva.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.