GE28-9365-44
HiPrep™ Sp Fast Flow 16/10
Cytiva 28-9365-44
Synonim(y):
Kolumna HiPrep SP, Kolumna SP o szybkim przepływie, Kolumna o szybkim przepływie
Wybierz wielkość
3620,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3620,00 zł
Polecane produkty
ligand
sulphopropyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9365-44
Parametry
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
2 ml/min - 10 ml/min flow rate
22 psi
wymiary złoża
16 mm × 100 mm
objętość złoża
20 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
3-14
Zakres roboczy
4-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
7704 SP FF to kolumny do chromatografii jonowymiennej w opakowaniu, gotowe do użycia. Zapewniają szybkie, preparatywne rozdzielanie białek i innych biomolekuł.
Cechy i korzyści
- Kolumny7704 zapewniają szybkie, niezawodne i powtarzalne preparatywne separacje jonowymienne.
- Dobre natężenie przepływu i wysoka wydajność.
- Standard branżowy dla chromatografii jonowymiennej.
- Zgodność z konfiguracjami z pojedynczą pompą i systemami chromatograficznymi, takimi jak AKTA.
- Użyj słabego wymieniacza jonowego, jeśli selektywność silnego wymieniacza jonowego jest niewystarczająca.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić oczyszczanie białek błonowych znakowanych His.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Protokoły
Ion exchange chromatography and Superdex column analysis facilitate protein refolding with step-by-step guidance.
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Na tej stronie opisano zastosowanie Sepharose Fast Flow do oczyszczania białek.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.