Kluczowe dokumenty
GE28-9574-99
TALON® Superflow
Cytiva 28-9574-99, pack of 10 mL
Synonim(y):
Żywica powinowactwa TALON
Wybierz wielkość
1 PKG
1320,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
TALON® Superflow Cobalt-IMAC
opakowanie
pack of 10 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9574-99
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
60-160 μm
cleaning in place
2-14(Co2+-stripped medium)
Zakres roboczy
3-12(Co2+-stripped medium)
pojemność
≥20 mg binding capacity (histidine-tagged protein)(The binding capacity for individual proteins may vary)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Talon® Superflow to nośnik IMAC na bazie kobaltu oferujący inną selektywność w porównaniu do nośników naładowanych niklem.
Cechy i korzyści
  • Podłoże chromatograficzne na bazie kobaltu przeznaczone do oczyszczania rekombinowanych białek znakowanych histydyną metodą immobilizowanej chromatografii powinowactwa do metalu (IMAC).
  • Nadaje się do oczyszczania IMAC białek znakowanych histydyną, gdy Ni2+ nie jest optymalnym wyborem jonu metalu.
  • Kompatybilny z powszechnie stosowanymi odczynnikami IMAC i odpowiedni do oczyszczania białek w warunkach natywnych lub denaturujących.
  • Umożliwia oczyszczanie białek w warunkach natywnych lub denaturujących i może być stosowany z prokariotycznymi i eukariotycznymi systemami ekspresji.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Superflow is a trademark of Sterogene Bioseparations Inc.
Talon is a registered trademark of Clontech
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
His GraviTrap™ TALON® columns are prepacked with 1 ml of TALON® Superflow medium. Each column provides simple manual purification of up to 15 mg of histidine-tagged proteins.
Kolumny GraviTrap™ TALON® są pakowane z 1 ml pożywki TALON® Superflow. Każda kolumna zapewnia proste ręczne oczyszczanie do 15 mg białek znakowanych histydyną.
Follow established procedures for recombinant protein expression, growth, induction, and cell lysis optimization.
Postępuj zgodnie z ustalonymi procedurami ekspresji białek rekombinowanych, wzrostu, indukcji i optymalizacji lizy komórek.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page shows how to purify histidine-tagged proteins using TALON Superflow from Cytiva.
Ta strona pokazuje, jak oczyszczać białka znakowane histydyną za pomocą TALON Superflow firmy Cytiva.