Przejdź do
51269
Dihydroxyacetone phosphate hemimagnesium salt hydrate
≥95% (TLC)
Synonim(y):
1,3-Dihydroxy-2-propanone 1-phosphate hemimagnesium salt hydrate, 1-Hydroxy-3-(phosphonooxy)-2-propanone hemimagnesium salt hydrate, DHAP Mg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
951,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5Mg0.5O6P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.19 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
951,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.OCC(=O)COP(O)(=O)O[Mg]OP(O)(=O)OCC(=O)CO
InChI
1S/2C3H7O6P.Mg.H2O/c2*4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h2*4H,1-2H2,(H2,6,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
XIBMKSGIYJARCI-UHFFFAOYSA-L
Application
Dihydroxyacetone phosphate hemimagnesium salt hydrate (DHAP Mg) is a magnesium salt of DHAP. DHAP may be used as the substrate to characterize enzymes such as fructose bisphosphate aldolase and triose phosphate isomerase.
Biochem/physiol Actions
Dihydroxyacetone phosphate (DHAP) is a metabolic intermediate involved in many pathways, including glycolysis, gluconeogenesis, glycerol metabolism, phosphatidic acid synthesis, fat metabolism, and the Calvin cycle.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3744261668D7137
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)