Kluczowe dokumenty
GE28-9537-67
HiTrap® TALON® Crude
Cytiva 28-9537-67, pack of 5 × 5 mL
Synonim(y):
HiTrap TALON, Kolumna surowa TALON, Surowa kolumna TALON
Wybierz wielkość
1 PKG
3710,00 zł
3710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
3710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
3710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
TALON® Superflow Cobalt-IMAC
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9537-67
Parametry
1 ml/min - 4 ml/min flow rate
3 bar
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
60-160 μm
cleaning
2-14(Co2+-stripped medium)
Zakres roboczy
3-12(Co2+-stripped medium)
pojemność
≥20 mg binding capacity (histidine-tagged protein)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Kolumny HiTrap® Talon® crude 1 mL i 5 mL pozwalają na szybką separację i łatwe skalowanie przy minimalnym przygotowaniu próbki i sprzętu.
7773 Superflow to podłoże IMAC na bazie kobaltu, oferujące inną selektywność w porównaniu do podłoży naładowanych niklem. Talon® Superflow i wstępnie zapakowane kolumny HiTrap® Talon® crude umożliwiają oczyszczanie białek w warunkach natywnych lub denaturujących i mogą być stosowane z prokariotycznymi i eukariotycznymi systemami ekspresji.
Kolumny 799 Talon® crude umożliwiają szybkie rozdzielanie i łatwe skalowanie. Próbki mogą być nakładane bezpośrednio na kolumnę po dokładnym rozbiciu komórek - bez wstępnego wirowania i filtracji. Filtry w górnej i dolnej części kolumny umożliwiają bezpośrednie ładowanie nieklarownych lizatów na kolumnę bez powodowania problemów z ciśnieniem wstecznym lub wyciekiem kulek Talon® Superflow. Przed załadowaniem próbek na surowe kolumny HiTrap® Talon®, lizat komórkowy powinien zostać przygotowany przy użyciu metod takich jak sonikacja, homogenizacja lub zamrażanie/rozmrażanie.
Cechy i korzyści
  • Kolumny z podłożem chromatograficznym na bazie kobaltu przeznaczone do oczyszczania rekombinowanych białek znakowanych histydyną metodą immobilizowanej chromatografii powinowactwa do metalu (IMAC).
  • Nadaje się do oczyszczania IMAC białek znakowanych histydyną, gdy Ni2+ nie jest optymalnym wyborem jonu metalu.
  • Kompatybilny z powszechnie stosowanymi odczynnikami IMAC i odpowiedni do oczyszczania białek w warunkach natywnych lub denaturujących.
  • Wstępnie zapakowane surowe kolumny HiTrap® Talon® oszczędzają czas, umożliwiając bezpośrednie stosowanie niesklarowanych próbek, minimalizując nakład pracy i degradację białek.
  • KolumnyHiTrap® Talon® crude umożliwiają wielokrotne przebiegi bez usuwania, czyszczenia lub ładowania Co2+.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Talon is a registered trademark of Clontech
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Follow established procedures for recombinant protein expression, growth, induction, and cell lysis optimization.
Postępuj zgodnie z ustalonymi procedurami ekspresji białek rekombinowanych, wzrostu, indukcji i optymalizacji lizy komórek.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from Cytiva.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page shows how to purify histidine-tagged proteins using TALON Superflow from Cytiva.
Ta strona pokazuje, jak oczyszczać białka znakowane histydyną za pomocą TALON Superflow firmy Cytiva.
Jak izolować białka z ciał inkluzyjnych przy użyciu produktów Cytiva.
How to isolate proteins from inclusion bodies using Cytiva products.