Kluczowe dokumenty
GE17-5318-01
Ni Sepharose 6Fast Flow
Cytiva 17-5318-01, pack of 25 mL
Synonim(y):
Sepharose Fast Flow
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5318-01
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Zakres roboczy
3-12(Ni2+-stripped medium.)
pojemność
~40 mg binding capacity(histidine-tagged protein)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ni Sepharose 6 Fast Flow to pożywka BioProcess, która łączy zalety Ni2? do oczyszczania białek znakowanych histydyną z ugruntowanymi w przemyśle właściwościami platformy Sepharose Fast Flow.
Ni Sepharose 6 Fast Flow należy do gamy pożywek do chromatografii IMAC Cytiva do wychwytywania i oczyszczania pośredniego.
Ni Sepharose 6 Fast Flow składa się z usieciowanych 6% kulek agarozowych zmodyfikowanych nowym ligandem chelatującym unieruchomionym na matrycy bazowej i wstępnie naładowanym jonami Ni2? do oczyszczania białek znakowanych histydyną. Chemia sprzęgania i nowy ligand zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić minimalny wyciek ligandu i Ni2? przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wydajności.
Ni Sepharose 6 Fast Flow jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów.
Jako członek gamy pożywek BioProcess, Ni Sepharose 6 Fast Flow spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • Zaprojektowany do skalowania oczyszczania białek znakowanych histydyną
  • Wysoka zdolność wiązania białek i minimalny wyciek jonów Ni2?
  • Jako medium BioProcess spełnia wymagania przemysłowe w zakresie bezpieczeństwa dostaw, solidnej wydajności i wsparcia regulacyjnego.
  • Dostępny w wygodnych, wstępnie zapakowanych formatach kolumn HisPrep i HisTrap.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Produkty z sefarozy IMAC, produkty z sefarozy Ni i produkty z sefarozy Fe
Produkty te są sprzedawane na licencji firmy Sigma-Aldrich pod numerem patentu EP 1276716 (Kompozycje chelatujące metale) oraz równoważnych patentów i zgłoszeń patentowych w innych krajach.
HisPrep is a trademark of Cytiva
HisTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to purify or remove proteins and peptides with exposed amino acids with Chelating Sepharose High Performance, Chelating Sepharose Fast Flow, Capto Chelating from Cytiva.
This page shows high-throughput screening using His MultiTrap™ HP and His MultiTrap™ FF 96-well filter plates from Cytiva.
Protokoły
HisTrap FF Kit purifies histidine-tagged proteins directly from cell lysates, minimizing sample pretreatment for rapid purification.
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins by gravity flow using His GraviTrap and His GraviTrap Kit from Cytiva.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using HisTrap Excel from Cytiva.
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins from unclarified cell lysate using HisTrap FF crude from Cytiva.
Zobacz wszystko