GE17-5268-02
Ni Sepharose™ High Performance
Cytiva 17-5268-02, pack of 100 mL
Synonim(y):
Nefaroza, Wysokowydajna żywica niklowa
Wybierz wielkość
7010,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
7010,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5268-02
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning in place
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Zakres roboczy
3-12(Ni²⁺-stripped medium.)
pojemność
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ni Sepharose™ High Performance składa się z wysoce usieciowanych kulek agarozowych, do których przyłączono grupę chelatującą. Ta grupa chelatująca jest wstępnie naładowana Ni2+, który selektywnie zatrzymuje białka z odsłoniętymi grupami histydynowymi.
Wysoka stabilność i szeroka kompatybilność Ni Sepharose™ High Performance utrzymuje aktywność biologiczną i zwiększa wydajność produktu, jednocześnie znacznie rozszerzając zakres odpowiednich warunków pracy.
Cechy i korzyści
- Wysokowydajne oczyszczanie białek znakowanych histydyną
- Niewielki wyciek jonów Ni2+.
- Wysoka zdolność wiązania, co najmniej 40 mg/ml podłoża
- Kompatybilność z szeroką gamą środków redukujących, detergentów, denaturantów i innych dodatków
- Wielkość kulek 34 μm dla lepszej rozdzielczości
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Produkty te są sprzedawane na licencji firmy Sigma-Aldrich pod numerem patentu EP 1276716 (Kompozycje chelatujące metale) oraz równoważnych patentów i zgłoszeń patentowych w innych krajach.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows high-throughput screening using His MultiTrap™ HP and His MultiTrap™ FF 96-well filter plates from Cytiva.
Follow established procedures for recombinant protein expression, growth, induction, and cell lysis optimization.
Protokoły
This page describes a small-scale purification (minipreps) of histidine-tagged recombinant proteins using His SpinTrap and His SpinTrap Kit from Cytiva.
Ni Sepharose High Performance consists of highly cross-linked 6% agarose beads (34 µm) to which a chelating group has been immobilized and subsequently charged with Ni2+ ions.
Na tej stronie przedstawiono sposób oczyszczania białek znakowanych białkiem A przy użyciu produktów Cytiva.
This page shows how to purify protein A-tagged proteins using Cytiva products.