GE28-9440-09
NHS Mag Sepharose™
Cytiva 28-9440-09, pack of 1 × 500 μL
About This Item
Polecane produkty
ligand
N-hydroxysuccinimide
opakowanie
pack of 1 × 500 μL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9440-09
warunki przechowywania
(2-propanol)
Parametry
Room temperature temp. range
macierz
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
pojemność
8- 14 μmol/mL binding capacity(gel)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Visible and dense Sepharose™ based magnetic beads with Protein A ligand, easy to spot and collect bound target Protein
- Non-adherent beads eliminate smearing effects and aggregate formation. Can be used without detergents
- Simple capture of target Protein in small or large sample volumes (Low microliter to high milliliter scale)
- Optimized capacity for enrichment/immunoprecipitation of target Proteins - only Low amounts of antibody needed
- Flexible protocols with elution conditions optimized for both electrophoresis and MS analysis
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Covalent coupling of antibodies, aptamers, and proteins with a NHS Mag Sepharose, Sera-Mag Carboxylate-Modified, Sera-Mag SpeedBeads Carboxylate-Modified from Cytiva.
Kowalencyjne łączenie przeciwciał, aptamerów i białek z NHS Mag Sepharose, Sera-Mag Carboxylate-Modified, Sera-Mag SpeedBeads Carboxylate-Modified firmy Cytiva.