Kluczowe dokumenty
GE27-5330-02
Microspin G-50 Columns
Cytiva 27-5330-02, pack of 250 columns
Synonim(y):
Kolumny Microspin
Wybierz wielkość
1 PKG
5180,00 zł
5180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
5180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
5180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
resin (Sephadex G-50 DNA Grade)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 250 columns
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-5330-02
pojemność robocza
12—50 μL
wielkość cząstki
50-150 μm (dry)
wielkość porów
30 kDa MWCO
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolumny 7712 G-50 są przeznaczone do szybkiego oczyszczania DNA w szerokim zakresie zastosowań, w tym do odsalania, wymiany buforów, usuwania terminatorów barwników z reakcji sekwencjonowania cyklicznego i usuwania znakowanych nukleotydów z reakcji znakowania DNA. Dobra wydajność i czystość produktu jest uzyskiwana przy objętości próbki od 12-50 ul. Nadają się do każdego DNA o długości większej niż 20 zasad. Nie usuwają ani nie denaturują enzymów.
Cechy i korzyści
  • Do szybkiego oczyszczania znakowanego DNA (>20 zasad) z nieinkorporowanych znakowanych nukleotydów w objętości od 25 do 50 μ przy użyciu chromatografii kolumnowej.
  • Kolumny są wstępnie zapakowane w 811 G-50 Grade wstępnie wyrównane w buforze TE z 0,05% Kathon CG/ICP Biocide.
  • Odzysk produktu będzie o co najmniej 10% niższy niż w przypadku mikrokolumn 7718 G-50.
  • Może być również stosowany do wymiany buforu/oddalania reakcji enzymatycznych (10 do 100 μ) po denaturacji cieplnej i ekstrakcji fenolem.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 20 do 25°C. (Bufor TE (10 mM Tris/HCl, 1 mM EDTA) zawierający 0,05% Kathon CG/ICP Biocide jako środek konserwujący).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
MicroSpin is a trademark of Cytiva
ProbeQuant is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Domagoj Baretić et al.
Molecular cell, 78(5), 926-940 (2020-05-06)
The eukaryotic replisome, organized around the Cdc45-MCM-GINS (CMG) helicase, orchestrates chromosome replication. Multiple factors associate directly with CMG, including Ctf4 and the heterotrimeric fork protection complex (Csm3/Tof1 and Mrc1), which has important roles including aiding normal replication rates and stabilizing
Protokoły
DNA cleanup using illustra™ GFX kits from Cytiva.