Kluczowe dokumenty
GE28-4038-41
Gel Filtration Cal Kit Low Molecular Weight
Cytiva 28-4038-41
Synonim(y):
Kalibracja filtracji żelowej
Wybierz wielkość
1 PKG
3450,00 zł
3450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
3450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
NA.25
3450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4038-41
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The Low Molecular Weight (LMW) Kit contains five proteins with Mr in the range 6500 to 75 000 and Blue Dextran 2000, and provides simple, reliable calibration of gel filtration columns.
The kits are suitable for calibration of high-resolution gel filtration media and columns such as Superdex, Superose, and Sephacryl.
Cechy i korzyści
  • Well defined protein standards that show excellent behavior in gel filtration and enable simple, reliable calibration of gel filtration columns.
  • An optimized range of proteins that suits high-resolution media and prepacked columns.
  • Low and high molecular weight ranges from 6500 to 75000 and 43000 to 669000.
  • Each kit contains five proteins that are lyophilized in individual vials.
  • Includes Blue Dextran 2000 to determine the void fraction in the column.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Skyler Wheaton et al.
The Analyst, 140(14), 4799-4803 (2015-03-06)
We trap a set of molecular weight standard globular proteins using a double nanohole optical trap. The root mean squared variation of the trapping laser transmission intensity gives a linear dependence with the molecular weight, showing the potential for analysis