GE17-0446-01
Calibration Kit Low Molecular Weight For Electrophoresis
Cytiva 17-0446-01
Synonim(y):
Wzorzec o niskiej masie cząsteczkowej, Zestaw kalibracyjny
Wybierz wielkość
2000,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2000,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 10 vials
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0446-01
warunki przechowywania
(Unopened vials should be s-red at 4°C)
kolor
White
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Precyzyjne określanie masy cząsteczkowej niescharakteryzowanych próbek białek poprzez porównanie ze starannie dobranymi wzorcami.
- Uzyskaj wyraźne, ostre pasma dla łatwego pomiaru odległości migracji.
- Pasma mogą być wizualizowane przy użyciu Deep Purple Total Protein Stain, Coomassie Brilliant Blue lub barwienia srebrem.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)