Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 694,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
694,00 zł
Nazwa produktu
Sephadex® G-50, Medium
Quality Segment
form
slurry
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
Agarose
matrix active group
polymer
swelling
-1 g swells to 9-11 mL
bead size
50-150 μm
separation technique
size exclusion (SEC)
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 1,500 - 30,000
Dextrans: 500 - 10,000
Other Notes
G50150-500G′s updated product number is GE17-0043-02
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Medium | description Medium, Cytiva, pack of 100 g | description Medium, Cytiva, pack of 500 g | description M DNA grade |
| matrix Agarose | matrix cross-linked dextran | matrix cross-linked dextran | matrix - |
| separation technique size exclusion (SEC) | separation technique size exclusion (SEC) | separation technique size exclusion (SEC) | separation technique - |
| matrix active group polymer | matrix active group dextran | matrix active group dextran | matrix active group - |
| form slurry | form resin | form resin | form - |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?