GE27-5120-01
Microspin™ S-200 HR
Cytiva 27-5120-01, pack of 50 columns
Synonim(y):
Microspin S-200 HR, S-200 HR Microspin
Wybierz wielkość
1510,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1510,00 zł
Polecane produkty
Materiały
resin (Sephacryl® S-200 HR)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 50 columns
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-5120-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
(TE buffer (10 mM Tris/HCl, 1mM EDTA, pH 7.6))
pojemność robocza
25—100 μL
Matryca
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
wielkość cząstki
25-75 μm
śr. rozm. cząst.
50 μm
cleaning
2-13
Zakres roboczy
3-11
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Wygoda: Zapakowane z 810 S-400 HR wstępnie wyrównane w buforze TE.
- Gotowy do użycia: Wymaga mniej niż 4 minut od nałożenia próbki do pobrania oczyszczonego produktu.
- Testowany w testach nickazy, egzonukleazy jedno- i dwuniciowej oraz RNazy.
Cechy i korzyści
- Do szybkiego oczyszczania znakowanych jednoniciowych lub dwuniciowych fragmentów DNA o długości > 50 zasad w objętości od 51 do 100 μL przy użyciu chromatografii kolumnowej.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)