Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł 982,50 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
982,50 zł
Cena katalogowa1310,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
Sephacryl®, 400-HR, MW range 20-8000 kDa (globular proteins)
Quality Segment
description
stability: stable to 0.2M NaOH
form
suspension (20% aqueous ethanol)
feature
autoclavable
matrix
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
particle size
25-75 μm (wet)
pore size
10-2000 kDa MW range (dextrans), 20-8000 kDa MW range (globular proteins)
compatibility
mode of use size exclusion chromatography
storage temp.
2-8°C
General description
- Supplied swollen, suspended in 20% aqueous ethanol
- Autoclavable
- Stable to 0.2N sodium hydroxide (NaOH)
- Store at refrigerated temperature (2-8 °C)
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 400-HR, MW range 20-8000 kDa (globular proteins) | description 500-HR, MW range 40-20,000 kDa (dextrans) | description 100-HR, MW range 1000-100,000 Da (globular proteins) | description 200-HR, MW range 5-250 kDa (globular proteins), MW range 1-80 kDa (dextrans) |
| matrix crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer | matrix crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer | matrix crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer | matrix crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer |
| particle size 25-75 μm (wet) | particle size 25-75 μm (wet) | particle size 25-75 μm (wet) | particle size 25-75 μm (wet) |
| pore size 20-8000 kDa MW range (globular proteins), 10-2000 kDa MW range (dextrans) | pore size 40-20,000 kDa MW range (dextrans) | pore size 1000-100,000 Da MW range (globular proteins) | pore size 1-80 kDa MW range (dextrans), 5-250 kDa MW range (globular proteins) |
| form suspension (20% aqueous ethanol) | form suspension (20% aqueous ethanol) | form suspension (20% aqueous ethanol) | form suspension (20% aqueous ethanol) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sephacryl®
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 - 109.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 - 43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?