Kluczowe dokumenty
GE28-9356-04
Sigma-Aldrich
HiPrep 16/60 Sephacryl® S-400 HR
Cytiva 28-9356-04, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 50 μm avg. part. size
Synonim(y):
Kolumna chromatograficzna HiPrep, Sephacryl S-400 HR
Wybierz wielkość
1 PKG
4790,00 zł
4790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
4790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
4790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene (PP)
masa cząsteczkowa
20000-8000000 Da (globular proteins)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9356-04
Parametry
<0.5 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi)
objętość złoża
120 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
60 cm × 16 mm
Matryca
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
grupa aktywna macierzy
dextran-acrylamide phase
śr. rozm. cząst.
50 μm
cleaning
2-13
Zakres roboczy
3-11
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
7704 16/60 810 S-400 HR to wstępnie zapakowana kolumna do filtracji żelowej do preparatywnego rozdzielania biomolekuł o masie cząsteczkowej w zakresie od 20 000 do 8 000 000 przy objętości próbki do 5 ml.
Zastosowanie
810 S-400 jest zoptymalizowany do oddzielania polisacharydów i innych makrocząsteczek o wydłużonej strukturze, np. proteoglikanów i liposomów.
Cechy i korzyści
  • Kolumny do filtracji żelowej dla nisko- i średniociśnieniowych systemów AKTA.
  • Seria 7704 810 oferuje powtarzalne separacje w szerokim zakresie mas cząsteczkowych.
  • Wygodne, wstępnie zapakowane kolumny 7704 810 przyspieszają oczyszczanie białek.
  • Maksymalny odzysk i minimalna niespecyficzna adsorpcja z długoterminową stabilnością chemiczną i fizyczną wynikającą z hydrofilowej, sztywnej matrycy dekstranu allilowego / bisakrylamidu.
Przydatność
Wszystkie powszechnie stosowane bufory, 0,2 M NaOH, 0,1 M HCl, 1 M kwas octowy, 8 M mocznik, 6 M guanidyna HCl, 1% SDS, 20% etanol, 30% propanol, 30% acetonitryl (testowane w temperaturze 40oC przez 1 tydzień), 0,5 M NaOH (tylko do czyszczenia na miejscu).
Żelowe kolumny filtracyjne do nisko- i średniociśnieniowych systemów ÄKTA+AE14
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)