Kluczowe dokumenty
GE27-2086-01
Uridine 5′-Triphosphate, 100 mM solution (UTP)
Cytiva 27-2086-01
Wybierz wielkość
1 PKG
435,00 zł
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
435,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Próba
≥98%
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 25 μmol
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-2086-01
stężenie
100 mM
kolor
colorless
Colorless
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
RNTP o wysokiej czystości to łatwe w użyciu, oszczędzające czas rozwiązania do testów transkrypcji in vitro i/lub reakcji wymagających trifosforanów rybonukleozydów (rNTP) o wysokiej czystości. Roztwór ten może być stosowany do transkrypcji in vitro lub do reakcji wymagających rNTP o wysokiej czystości.
Cechy i korzyści
  • Każda partia jest testowana pod kątem zanieczyszczenia rybonukleazą, aby zapewnić powodzenie w aplikacji.
  • Dostarczane w oczyszczonej wodzie jako roztwory 100 mM (pH 7,5).
  • Dokładnie oczyszczone, aby uzyskać co najmniej 99% w postaci trifosforanu w roztworze (98% w przypadku liofilizatu) w celu zwiększenia inkorporacji i uzyskania optymalnych wyników eksperymentalnych.
  • Dostępne jako pojedyncze produkty lub w wygodnym zestawie zawierającym ATP, CTP, GTP i UTP w oddzielnych probówkach.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)