Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 157,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 498,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
157,00 zł
Nazwa produktu
Uridine 5′-triphosphate trisodium salt hydrate, from yeast, Type III, ≥96%
biological source
yeast
Quality Segment
type
Type III
assay
≥96%
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
InChI key
MMJGIWFJVDOPJF-LLWADOMFSA-K
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from yeast, Type III, ≥96% | description Type IV, ≥93.0% (HPLC) | description ≥80% | description Type VI, ≥90% |
| assay ≥96% | assay ≥93.0% (HPLC) | assay ≥80% | assay ≥90% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility H2O: soluble 25 mg of UTP in 0.5 ml of solvent, clear, colorless | solubility - | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| biological source yeast | biological source - | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Uridine 5′-triphosphate trisodium salt hydrate
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?