Kluczowe dokumenty
GE27-2056-01
ATP 100 mM Solution WI/DI
Cytiva 27-2056-01, pack of 25 μmol
Synonim(y):
Roztwór podstawowy ATP, Rozwiązanie ATP
Wybierz wielkość
1 PKG
435,00 zł
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
435,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Próba
≥98%
Formularz
liquid
opakowanie
pack of 25 μmol
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-2056-01
stężenie
100 mM
kolor
colorless
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
RNTP o wysokiej czystości to łatwe w użyciu, oszczędzające czas rozwiązania do testów transkrypcji in vitro i/lub reakcji wymagających trifosforanów rybonukleozydów (rNTP) o wysokiej czystości. Roztwór ten może być stosowany do transkrypcji in vitro lub do reakcji wymagających rNTP o wysokiej czystości.
Cechy i korzyści
  • Each lot is tested for ribonuclease contamination to ensure success in your application.
  • Supplied in purified water as 100 mM solutions (pH 7.5).
  • Extensively purified to yield a minimum of 99% in triphosphate form for solution (98% for lyophilized) to enhance incorporation and yield optimal experimental results.
  • Available either as individual products or in a convenient set containing ATP, CTP, GTP, and UTP in separate tubes.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)