Wybierz wielkość
276,00 zł
460,00 zł
962,00 zł
1390,00 zł
276,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Uridine 5′-triphosphate trisodium salt hydrate, Type IV, ≥93.0% (HPLC)
InChI key
MMJGIWFJVDOPJF-LLWADOMFSA-K
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
type
Type IV
assay
≥93.0% (HPLC)
solubility
H2O: soluble 25 mg of UTP in 0.5 ml of solvent, clear, colorless
storage temp.
−20°C
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥93.0% (HPLC) | assay ≥96% | assay ≥90% | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: soluble 25 mg of UTP in 0.5 ml of solvent, clear, colorless | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL |
| type Type IV | type Type III | type Type VI | type - |
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?