Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μmol | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 553,00 zł 470,05 zł |
Informacje o tej pozycji
470,05 zł
Cena katalogowa553,00 złZaoszczędź 15%biological source
yeast (Candida Utilis)
Quality Segment
assay
≥95 (HPLC)
form
liquid
concentration
100 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Trizma®
base)
technique(s)
cDNA synthesis: suitable using : suitable, WGA
color
colorless
foreign activity
DNase and RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
InChI key
MMJGIWFJVDOPJF-LLWADOMFSA-K
Gene Information
human ... P2RY2(5029)
rat ... P2ry2(29597)
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription | description HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription | description 100 mM in H2O | description 100 mM in H2O |
| biological source yeast (Candida Utilis) | biological source Porcine brain, bacterial (Corynebacterium), yeast | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥95 (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥99% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration 100 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Trizma® | concentration 100 mM in H2O (adjusted to pH 7) | concentration 100 mM in H2O | concentration 100 mM in H2O |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?