Przejdź do
FLAAM
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) assay mix
lyophilized powder
Synonim(y):
ATP assay kit, ATP detection kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6820,00 zł
10 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 530,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41116133
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
usage
 vial sufficient for ≥50 assays
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
The Adenosine 5’-triphosphate (ATP) Bioluminescent Assay Kit may be employed for the quantitative bioluminescent determination of adenosine 5’-triphosphate (ATP) in samples containing 2x10–12 to 8x10–5 moles/liter. ATP is consumed and light is emitted when luciferase catalyzes the oxidation of D-luciferin.
Application
The ATP assay kit has been used to measure the level of cellular ATP present in isolated mitochondrial fractions from L. donovani promastigotes. [1]
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) assay mix has also been used to measure the level of cellular ATP in ATP viability assay.[2][3]
Preparation Note
Reconstitute with 5 ml of sterile water.
Other Notes
Contains luciferase, luciferin, MgSO4, EDTA, DTT, BSA, and Tricine buffer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLAABA6888FLASC
usage
 vial sufficient for ≥50 assays
usage
-
usage
-
usage
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol suspension
form
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)